Stampa…
2-[(5-Chloro-3-pyridyl)oxy]-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR21558-1G OR21558-5G OR21558-10G
APOSOR21558-1GEA 87.3 EUR
APOSOR21558-1G APOSOR21558-5G APOSOR21558-10G
2-[(5-Chloro-3-pyridyl)oxy]-3-nitropyridine
2-[(5-Chloro-3-pyridyl)oxy]-3-nitropyridine
Formula: C₁₀H₆ClN₃O₃
Peso molecolare: 251,626 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067786
CAS Number: 175135-51-0