Stampa…
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR21495-10G OR21495-1G OR21495-5G
APOSOR21495-10GEA 316 EUR
APOSOR21495-10G APOSOR21495-1G APOSOR21495-5G
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Formula: C₁₅H₁₁Cl₂NO
Peso molecolare: 292,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067741
CAS Number: 175135-34-9