Stampa…
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR21494-10G OR21494-1G OR21494-5G
APOSOR21494-10GEA 316 EUR
APOSOR21494-10G APOSOR21494-1G APOSOR21494-5G
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(4-Methylbenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Formula: C₁₆H₁₅NO
Peso molecolare: 237,296 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067740
CAS Number: 175135-33-8