Stampa…
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(Chlorosulphonyl)-1,2-dimethyl-1H-imidazole
OR2145-1G OR2145-250MG
APOSOR2145-1GEA 423 EUR
APOSOR2145-1G APOSOR2145-250MG
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₇ClN₂O₂S
Peso molecolare: 194,639 g/mol
Punto di fusione: 44…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094627
CAS Number: 849351-92-4
UN: 3261
ADR: 8,III