Stampa…
N'-(6-Chloropyridazin-3-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR21378-1G OR21378-250MG OR21378-500MG
APOSOR21378-1GEA 207 EUR
APOSOR21378-1G APOSOR21378-250MG APOSOR21378-500MG
N'-(6-Chloropyridazin-3-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
N'-(6-Chloropyridazin-3-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Formula: C₇H₉ClN₄
Peso molecolare: 184,626 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00112306
CAS Number: 35053-55-5