Stampa…
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR2133-1G OR2133-250MG
APOSOR2133-1GEA 430 EUR
APOSOR2133-1G APOSOR2133-250MG
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Formula: C₁₁H₇NO
Peso molecolare: 169,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03695467
CAS Number: 19307-13-2