2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR21271-10G
OR21271-1G
OR21271-5G
APOSOR21271-10GEA
691
EUR
APOSOR21271-10G
APOSOR21271-1G
APOSOR21271-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-3-nitropyridine
Formula:
C₁₁H₇ClN₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00275701 CAS Number: 26820-31-5 |