Stampa…
3-Chloropyridazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-1,2-diazine hydrochloride
OR2124-250MG OR2124-1G OR2124-5G
APOSOR2124-250MGEA 51 EUR
APOSOR2124-250MG APOSOR2124-1G APOSOR2124-5G
3-Chloropyridazine hydrochloride
3-Chloropyridazine hydrochloride
Formula: C₄H₃ClN₂·ClH
Peso molecolare: 150,994 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12547058
CAS Number: 856847-77-3