Stampa…
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(2-Chlorobenzyl)-1,4-diazepane
OR21021-1G OR21021-250MG
APOSOR21021-1GEA 0 EUR
APOSOR21021-1G APOSOR21021-250MG
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Formula: C₁₂H₁₇ClN₂
Peso molecolare: 224,73 g/mol
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01312090
CAS Number: 76141-88-3