Stampa…
4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2078-1G OR2078-250MG OR2078-100MG
APOSOR2078-1GEA 0 EUR
APOSOR2078-1G APOSOR2078-250MG APOSOR2078-100MG
4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid 95%
4-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
Peso molecolare: 204,182 g/mol
Punto di fusione: 267…269 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741427
CAS Number: 851048-56-1