Stampa…
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(2-Carboxyphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR2076-1G OR2076-250MG
APOSOR2076-1GEA 275 EUR
APOSOR2076-1G APOSOR2076-250MG
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
Peso molecolare: 204,182 g/mol
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741426
CAS Number: 475105-77-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III