Stampa…
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
OR2066-1G OR2066-250MG
APOSOR2066-1GEA 261 EUR
APOSOR2066-1G APOSOR2066-250MG
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₃N₃·ClH
Punto di fusione: 198…199,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07690519
CAS Number: 904696-62-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III