Stampa…
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2065-1G OR2065-250MG
APOSOR2065-1GEA 932 EUR
APOSOR2065-1G APOSOR2065-250MG
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Punto di ebollizione: 121…124 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08572164
CAS Number: 562803-76-3
UN: 2735
ADR: 8,III