Stampa…
2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-[(pyridin-2-yl)oxy]benzene, 3-Bromophenyl pyridin-2-yl ether
OR2051-1G OR2051-250MG
APOSOR2051-1GEA 195 EUR
APOSOR2051-1G APOSOR2051-250MG
2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Bromophenoxy)pyridine
Formula: C₁₁H₈BrNO
Punto di fusione: 63…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741430
CAS Number: 92545-83-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III