Stampa…
1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-methylpropan-1-one 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Cyclohexyl-2-methylpropiophenone, 4'-Cyclohexylisobutyrophenone
OR2047-1G OR2047-5G
APOSOR2047-1GEA 56.8 EUR
APOSOR2047-1G APOSOR2047-5G
1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-methylpropan-1-one 97+%
1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-methylpropan-1-one
Formula: C₁₆H₂₂O
Peso molecolare: 230,345 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01098369
CAS Number: 53207-60-6