Stampa…
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2046-1G OR2046-5G
APOSOR2046-1GEA 27.7 EUR
APOSOR2046-1G APOSOR2046-5G
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene 95+%
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene
Formula: C₁₄H₁₅BrO₂
Peso molecolare: 295,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741420
CAS Number: 142524-71-8