Stampa…
4-Propylphenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2009-5G OR2009-25G OR2009-100G
APOSOR2009-5GEA 46.4 EUR
APOSOR2009-5G APOSOR2009-25G APOSOR2009-100G
4-Propylphenylacetic acid
4-Propylphenylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00600398
CAS Number: 26114-12-5