Stampa…
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR20042-1G OR20042-250MG OR20042-5G
APOSOR20042-1GEA 68.3 EUR
APOSOR20042-1G APOSOR20042-250MG APOSOR20042-5G
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
Formula: C₁₇H₂₆BNO₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11855974
CAS Number: 942070-38-4