Stampa…
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride, (1,3-Thiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
OR20040-1G OR20040-5G OR20040-10G
APOSOR20040-1GEA 107 EUR
APOSOR20040-1G APOSOR20040-5G APOSOR20040-10G
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
Formula: C₄H₆N₂S·ClH
Peso molecolare: 150,63 g/mol
Punto di fusione: 173…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06738808
CAS Number: 131052-46-5