3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD26406271 CAS Number: 1823373-90-5 |