Stampa…
6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR200163-1G OR200163-50MG OR200163-250MG OR200163-500MG
APOSOR200163-1GEA 922 EUR
APOSOR200163-1G APOSOR200163-50MG APOSOR200163-250MG APOSOR200163-500MG
6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16697783
CAS Number: 1250298-25-9