Stampa…
2-(Methylsulphanyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR200156-1G OR200156-250MG OR200156-500MG
APOSOR200156-1GEA 481 EUR
APOSOR200156-1G APOSOR200156-250MG APOSOR200156-500MG
2-(Methylsulphanyl)benzamide
2-(Methylsulphanyl)benzamide
Formula: C₈H₉NOS
Peso molecolare: 167,228 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00757485
CAS Number: 54705-16-7