Stampa…
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR200155-1G OR200155-50MG OR200155-250MG OR200155-500MG
APOSOR200155-1GEA 655 EUR
APOSOR200155-1G APOSOR200155-50MG APOSOR200155-250MG APOSOR200155-500MG
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Peso molecolare: 205,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11130810
CAS Number: 1019405-20-9