2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR200153-1G
OR200153-250MG
APOSOR200153-1GEA
0
EUR
APOSOR200153-1G
APOSOR200153-250MG
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Formula:
C₅H₃ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18816666 CAS Number: 220769-83-5 UN: 3261 ADR: 8,III |