Stampa…
2-Amino-3-nitrobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR200152-1G OR200152-250MG OR200152-500MG OR200152-2.5G
APOSOR200152-1GEA 519 EUR
APOSOR200152-1G APOSOR200152-250MG APOSOR200152-500MG APOSOR200152-2.5G
2-Amino-3-nitrobenzoyl chloride
2-Amino-3-nitrobenzoyl chloride
Formula: C₇H₅ClN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18389921
CAS Number: 131645-73-3