Stampa…
2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR200148-1G OR200148-250MG OR200148-500MG
APOSOR200148-1GEA 299 EUR
APOSOR200148-1G APOSOR200148-250MG APOSOR200148-500MG
2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₄
Peso molecolare: 170,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09929166
CAS Number: 158020-84-9