Stampa…
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR200141-1G OR200141-250MG OR200141-500MG
APOSOR200141-1GEA 461 EUR
APOSOR200141-1G APOSOR200141-250MG APOSOR200141-500MG
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₃
Peso molecolare: 200,619 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02223230
CAS Number: 40926-73-6