Stampa…
3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR200119-1G OR200119-250MG
APOSOR200119-1GEA 945 EUR
APOSOR200119-1G APOSOR200119-250MG
3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14584511
CAS Number: 15936-06-8
UN: 3265
ADR: 8,III