Stampa…
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR200115-1G OR200115-250MG OR200115-500MG
APOSOR200115-1GEA 207 EUR
APOSOR200115-1G APOSOR200115-250MG APOSOR200115-500MG
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇IN₂O₂S
Peso molecolare: 298,101 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11975710
CAS Number: 860646-12-4