Stampa…
3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR200113-1G OR200113-50MG OR200113-250MG OR200113-500MG
APOSOR200113-1GEA 401 EUR
APOSOR200113-1G APOSOR200113-50MG APOSOR200113-250MG APOSOR200113-500MG
3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃NO
Peso molecolare: 210,445 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18909534
CAS Number: 70151-22-3