Stampa…
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR200112-1G OR200112-250MG
APOSOR200112-1GEA 284 EUR
APOSOR200112-1G APOSOR200112-250MG
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂Cl₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18400116
CAS Number: 42221-49-8
UN: 3261
ADR: 8,II