Stampa…
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR19532-1G OR19532-250MG
APOSOR19532-1GEA 292 EUR
APOSOR19532-1G APOSOR19532-250MG
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₀BrNO₃
Peso molecolare: 260,085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23701735
CAS Number: 926069-76-3