Stampa…
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR19520-10G OR19520-25G
APOSOR19520-10GEA 91.5 EUR
APOSOR19520-10G APOSOR19520-25G
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Chloro-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
Punto di fusione: 181…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11007823
CAS Number: 56961-33-2