Stampa…
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR19516-1G OR19516-250MG OR19516-5G
APOSOR19516-1GEA 279 EUR
APOSOR19516-1G APOSOR19516-250MG APOSOR19516-5G
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18378548
CAS Number: 887757-31-5
UN: 3261
ADR: 8,III