Stampa…

2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2,5-Dibromo-1-benzofuran-3(2H)-one, 2,5-Dibromo-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b]furan

OR19511-1G OR19511-250MG
APOSOR19511-1GEA 216 EUR
APOSOR19511-1G APOSOR19511-250MG
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formula: C₈H₄Br₂O₂
Peso molecolare: 291,924 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28096610
CAS Number: 1823918-46-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR