Stampa…
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dibromo-1-benzofuran-3(2H)-one, 2,6-Dibromo-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b]furan
OR19505-1G OR19505-250MG
APOSOR19505-1GEA 561 EUR
APOSOR19505-1G APOSOR19505-250MG
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formula: C₈H₄Br₂O₂
Peso molecolare: 291,924 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28096609
CAS Number: 1823370-21-3