2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR19495-1G
OR19495-5G
APOSOR19495-1GEA
59.6
EUR
APOSOR19495-1G
APOSOR19495-5G
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid
Formula:
C₁₆H₂₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00041500 CAS Number: 4376-20-9 EINECS: 224-477-1 |