Stampa…
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-bromo-3-methylphenyl)ethanone
OR18870-1G OR18870-5G
APOSOR18870-1GEA 228 EUR
APOSOR18870-1G APOSOR18870-5G
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide
Formula: C₉H₈Br₂O
Peso molecolare: 291,967 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20266827
CAS Number: 3114-08-7