Stampa…
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1886-1G OR1886-5G
APOSOR1886-1GEA 219 EUR
APOSOR1886-1G APOSOR1886-5G
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03444416
CAS Number: 446831-28-3