Stampa…
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2,3-lutidine
OR18855-1G OR18855-250MG OR18855-5G
APOSOR18855-1GEA 328 EUR
APOSOR18855-1G APOSOR18855-250MG APOSOR18855-5G
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18253389
CAS Number: 259807-91-5