Stampa…
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine 2,2-dioxide, (R)-3-Boc-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine 2,2-Dioxide, tert-Butyl (4R)-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide
OR18837-1G OR18837-5G OR18837-25G
APOSOR18837-1GEA 51 EUR
APOSOR18837-1G APOSOR18837-5G APOSOR18837-25G
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95+%
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formula: C₈H₁₅NO₅S
Peso molecolare: 237,273 g/mol
Punto di fusione: 121…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09864994
CAS Number: 454248-53-4