Stampa…
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propan-1-amine, [3-(Methylamino)prop-1-yl]triethoxysilane
OR18826-1G OR18826-5G
APOSOR18826-1GEA 219 EUR
APOSOR18826-1G APOSOR18826-5G
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Formula: C₁₀H₂₅NO₃Si
Peso molecolare: 235,396 g/mol
Punto di ebollizione: 120…121 °C (30 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24842713
CAS Number: 6044-50-4