Stampa…
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, tert-Butyl (5-carboxy-4-chloro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
OR18817-1G OR18817-250MG
APOSOR18817-1GEA 464 EUR
APOSOR18817-1G APOSOR18817-250MG
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formula: C₉H₁₁ClN₂O₄S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24476508
CAS Number: 612541-07-8