(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR18811-250MG
OR18811-100MG
OR18811-25MG
APOSOR18811-250MGEA
763
EUR
APOSOR18811-250MG
APOSOR18811-100MG
APOSOR18811-25MG
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Formula:
C₆H₁₀O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD28040494 CAS Number: 22287-32-7 |