Stampa…
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18806-1G OR18806-250MG OR18806-5G
APOSOR18806-1GEA 330 EUR
APOSOR18806-1G APOSOR18806-250MG APOSOR18806-5G
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Formula: C₉H₁₁ClN₂O₃S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18836516
CAS Number: 388594-31-8