Stampa…
3-Chloro-5-nitroanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-5-nitrophenyl methyl ether, 1-Chloro-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR18805-1G OR18805-5G OR18805-25G
APOSOR18805-1GEA 29 EUR
APOSOR18805-1G APOSOR18805-5G APOSOR18805-25G
3-Chloro-5-nitroanisole 95%
3-Chloro-5-nitroanisole
Formula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848441
CAS Number: 55910-07-1