Stampa…
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-methoxy-5-nitrotoluene, 3-Bromo-4-methoxy-5-methylnitrobenzene, 2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl methyl ether
OR18801-1G OR18801-5G OR18801-25G
APOSOR18801-1GEA 14.7 EUR
APOSOR18801-1G APOSOR18801-5G APOSOR18801-25G
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 246,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20441781
CAS Number: 1345471-89-7