Stampa…
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-6-(bromomethyl)phenyl methyl ether, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methoxybenzene
OR18742-1G OR18742-250MG
APOSOR18742-1GEA 352 EUR
APOSOR18742-1G APOSOR18742-250MG
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈Br₂O
Peso molecolare: 279,957 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14656794
CAS Number: 1177558-47-2
UN: 3265
ADR: 8,III