3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₂₁BO₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06795645 CAS Number: 917757-44-9 |