Stampa…
2-Bromo-3,5-dimethylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3,5-lutidine
OR18610-1G OR18610-5G
APOSOR18610-1GEA 32.1 EUR
APOSOR18610-1G APOSOR18610-5G
2-Bromo-3,5-dimethylpyridine
2-Bromo-3,5-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234308
CAS Number: 92992-85-3